Przejdź do
1.00850
® Coliform Agar ES
suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar z bakteriami coli ES, CCA ES
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Ph:
6.8-7.2 (25 °C, 34.6 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages, microbiology
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
granular
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (25 °C, 34.6 g/L in H2O)
solubility
34.6 g/L
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Chromocult® Coliform Agar ES to selektywne i różnicujące chromogenne podłoże hodowlane przeznaczone do stosowania w laboratoriach mikrobiologicznych analizujących żywność i pasze dla zwierząt. Zmodyfikowany agar Chromocult® Coliform o zwiększonej selektywności pozwala na jednoczesne wykrywanie bakterii z grupy coli i E. coli w próbkach o wysokim obciążeniu bakteryjnym. Połączenie odpowiednich peptonów i buforowania za pomocą MOPS sprzyja szybkiemu wzrostowi bakterii z grupy coli i optymalnej transformacji substratów chromogennych. Sole żółci i propionian hamują wzrost Gram-dodatniej i Gram-ujemnej flory towarzyszącej. Jednoczesne wykrywanie ogólnej liczby bakterii z grupy coli i E. coli uzyskuje się poprzez zastosowanie kombinacji dwóch substratów chromogennych. Substrat Salmon-β-D-GAL jest rozszczepiany przez β-D-galaktozydazę, charakterystyczną dla bakterii z grupy coli, co powoduje łososiowe do czerwonego zabarwienie kolonii bakterii z grupy coli. Substrat X-β-D-glukuronid jest rozszczepiany przez β-D-glukuronidazę, charakterystyczną dla E. coli, powodując niebieskie zabarwienie kolonii pozytywnych. Ponieważ E. coli rozszczepia Salmon-β-D-GAL, a także X-β-D-glukuronid, jej kolonie stają się ciemnofioletowe i łatwo je odróżnić od innych bakterii z grupy coli, które są łososiowo-czerwone.
Application
Chromocult® Coliform Agar to selektywny agar odpowiedni do jednoczesnego wykrywania i liczenia kolonii bakterii z grupy coli i E. coli w żywności. Podłoże to umożliwia wykrywanie, różnicowanie i liczenie E. coli i bakterii z matryc żywnościowych, takich jak surowa mielona wołowina, surowy mielony kurczak i surowe mleko w ciągu 24 godzin.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wartość pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Citrobacter freundii ATCC 8090): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)):
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): zahamowany
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): zahamowany
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): zahamowany
Wzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): zahamowany
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): niebieski
Kolor kolonii (Citrobacter freundii ATCC 8090): różowo-czerwony
Kolor kolonii (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): różowo-czerwony
Inkubacja: 24 godz.35 °C; warunki tlenowe.
Odniesienie: Tryptic soy agar.
Zahamowane szczepy testowane z trzema pętlami.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.104261.467581.20596
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
ChromoCult®
form
granular
form
granular
form
plate (ready-to-use)
form
granular
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100850050004022536779935