Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 807,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
807,00 zł
agency
according to ENDO
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
red-violet
pH
7.2-7.6 (37 °C, 39 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Preparation Note
Analysis Note
Wygląd (kolor): różowy/czerwony
Wartość pH (25 °C): 7.2 - 7.6
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli 194): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 14153): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): brak do dostatecznego
Czerwone kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Czerwone kolonie (Escherichia coli 194): +
Czerwone kolonie (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +
Czerwone kolonie (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +(słabo)
Czerwone kolonie (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Czerwone kolonie (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Czerwone kolonie (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): -
Czerwone kolonie (Proteus mirabilis ATCC 14153): -
Metaliczny połysk (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Metaliczny połysk (Escherichia coli 194): +
Metaliczny połysk (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +(słaby)
Metaliczny połysk (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): - lub słaby
Połysk metaliczny (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): -
Metaliczny połysk (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Metaliczny połysk (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): -
Metaliczny połysk (Proteus mirabilis ATCC 14153): -
Inkubacja: 24 godz. 35 °C
Other Notes
- Płytki są przejrzyste i bladoróżowe.
- Jeśli podłoże hodowlane jest nieco czerwone po zestaleniu, czerwone zabarwienie można usunąć, dodając kilka kropli (maks. 1 ml/litr) świeżo przygotowanego 10% roztworu siarczynu sodu, a następnie gotując.
- Po wystawieniu na działanie tlenu, pożywka stopniowo staje się czerwona z powodu utleniania siarczynu i dlatego nie może być dłużej używana. Można ją przechowywać tylko przez kilka dni, nawet jeśli jest przechowywana w ciemności i w temperaturze lodówki.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description GranuCult® plus, according to ENDO, granular, for coliforms, for Escherichia coli, pack of 500 g | description GranuCult® plus, according to FDA-BAM, SMWW, granular, for coliforms, pkg of 500 g | description ISO 21150, acc. FDA-BAM | description GranuCult® plus, according to ANGELOTTI, granular, for Clostridium perfringens, for Clostridium spp., pack of 500 g |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability coliforms | suitability selective and differential for enterobacteriaceae | suitability Clostridium perfringens, Clostridium spp. |
| form granular | form granular | form powder | form granular |
| agency according to ENDO | agency SMWW, according to FDA-BAM | agency ISO 21150 | agency according to ANGELOTTI |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® plus |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar ® ENDO
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
wgk
WGK 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?