Przejdź do
1.11151
Kompaktowe laboratorium do badania wody
for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Przenośne laboratorium do badania wody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
analyte chemical class(es)
oxygenates
Quality Level
specific analyte(s)
ammonium, calcium, magnesium, nitrate, nitrite, phosphate
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric, titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Kompaktowe laboratorium do badania wody MQuant® (formalnie MColortest®) zawiera wszystkie odczynniki i środki pomocnicze niezbędne do oznaczania: amonu, twardości węglanowej (zdolności wiązania kwasów), twardości całkowitej (i resztkowej), azotanów, azotynów, pH, fosforanów, tlenu i zużycia tlenu oraz temperatury.
Kompaktowe laboratorium nadaje się do wielu zastosowań, na przykład do monitorowania jakości wód, do wspomagania analiz związanych z biologiczną oceną wód, a także w dziedzinach akademickich i dydaktycznych. Same testy oparte są na metodach kolorymetrycznych i miareczkowych. Na załączonych kolorowych kartach do testów kolorymetrycznych znajdują się krótkie ilustrowane instrukcje.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.146631.88052ZLXL52120
specific analyte(s)
ammonium, calcium, magnesium, nitrate, nitrite, phosphate
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
detection method
colorimetric, titrimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
-
compatibility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
EQ3
analyte chemical class(es)
oxygenates
analyte chemical class(es)
oxygenates
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111151000104022536130545
Questions
  1. Hat dieser Koffer eine Wasserechtliche Zulassung, für einen stätischen Angelweiher in Stadtnähe mit 1,2ha
    1 answer
    1. This kit does not include any documentation or permits. Certificates of Analysis are available upon request. Any permits would have to be obtained locally or regionally by the appropriate agency. Please see the link below to review the Product User Guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/391/311/111151-en.pdf
      For further discussion please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.