Przejdź do
1.14663
Butelka reakcyjna z tlenem
for use with MCOLORTEST®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
analyte functional class(es)
biochemical oxygen demand (BOD)
analyte chemical class(es)
oxygenates
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Oferujemy przydatne akcesoria. Butla reakcyjna z tlenem MQuant® (formalnie MColortest®) jest używana w połączeniu z testami tlenowymi 1.11107 i 1.14662 do określania stężenia tlenu zgodnie z metodą Winklera. Jest ona również dołączona do kompaktowego laboratorium MQuant® do badania wody 1.11151.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
111107114694111152
description
for use with MCOLORTEST®
description
titrimetric, for use with MQUANT® titration pipette
description
photometric, 0.5-12.0 mg/L (O2), Spectroquant®
description
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
detection method
photometric (mod. Winkler method)
detection method
titrimetric
analyte chemical class(es)
oxygenates
analyte chemical class(es)
oxygenates
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
oxygenates
analyte functional class(es)
biochemical oxygen demand (BOD)
analyte functional class(es)
-
analyte functional class(es)
-
analyte functional class(es)
-
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT® titration pipette
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)