Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
specific analyte(s)
magnesium
Quality Segment
measuring range
100-1500 mg/L (Mg)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/l Mg MQuant®
Ten test magnezu MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów.
Może być stosowany do próbek takich jak
Metoda
Jony magnezu reagują z błękitem ksylidylowym (odczynnik Manna i Yoe'a), tworząc czerwony barwnik. Stężenie magnezu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów.
Może być stosowany do próbek takich jak
- Wody gruntowe i powierzchniowe
- Woda pitna
Metoda
Jony magnezu reagują z błękitem ksylidylowym (odczynnik Manna i Yoe'a), tworząc czerwony barwnik. Stężenie magnezu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) magnesium | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) magnesium | specific analyte(s) iron |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 100-1500 mg/L (Mg) | measuring range 0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-) | measuring range 5-100 mg/L (Mg) | measuring range 0.05-1.0 mg/L (Fe2+) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1