Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
Nazwa produktu
Test żelaza w wodzie słodkiej i morskiej, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (Fe2+), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
iron
Quality Level
measuring range
0.05-1.0 mg/L (Fe2+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| measuring range 0.05-1.0 mg/L (Fe2+) | measuring range 0.15-1.6 mg/L (Cu) | measuring range 0.25-15 mg/L (Fe) | measuring range 0.2-2.5 mg/L (Fe) |
| specific analyte(s) iron | specific analyte(s) copper | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test żelaza w wodzie słodkiej i morskiej
wgk
WGK 2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1146600001 | 04022536156095 |