Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 600 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł |
Informacje o tej pozycji
281,00 zł
Nazwa produktu
Zestaw uzupełniający do testu twardości całkowitej Odczynnik H-1 (roztwór wskaźnikowy), for use with MCOLORTEST®
feature
refill
Quality Level
specific analyte(s)
calcium, magnesium
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku poprzez miareczkowanie roztworem dihydratu soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method titrimetric | detection method titrimetric | detection method titrimetric | detection method titrimetric |
| specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw uzupełniający do testu twardości całkowitej Odczynnik H-1 (roztwór wskaźnikowy)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1111220001 | 04022536130415 |