Przejdź do
1.08033
Zestaw uzupełniający do testu twardości całkowitej
for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Zestaw uzupełniający do wizualnego testu twardości całkowitej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
300 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium, magnesium
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
To opakowanie uzupełniające zawiera wszystkie odczynniki do zestawu testowego MQuant® 1.08039 do kolorymetrycznej oceny twardości całkowitej. Gdy odczynniki testu MQuant® zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiednie opakowanie uzupełniające. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych MQuant®, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku poprzez miareczkowanie roztworem dihydratu soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)