Przejdź do
1.08203
Total Hardness Test Kit Refill pack, titrimetric
for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego pomiaru twardości całkowitej - roztwór do miareczkowania
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
600 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw uzupełniający do testu twardości całkowitej Odczynnik H-2 (roztwór do miareczkowania), for use with MCOLORTEST®
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium, magnesium
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
To opakowanie uzupełniające zawiera odczynnik H-2 do zestawu testowego MQuant® 1.08039 do kolorymetrycznej oceny twardości całkowitej. Gdy odczynniki testu MQuant® zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiednie opakowanie uzupełniające. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych MQuant®, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku poprzez miareczkowanie roztworem dihydratu soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.111221.080331.08040
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1