Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Level
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Wartość pH (25 °C): 6.9 - 7.3
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): dobry do bardzo dobrego
Żółto-zielony pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Żółto-zielony pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): +
Żółto-zielony pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +
Żółto-zielony pigment (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Żółto-zielony pigment (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Żółto-zielony pigment (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Fluorescencja (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Fluorescencja (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): +
Fluorescencja (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +
Fluorescencja (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Fluorescencja (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Inkubacja: do 72 godzin; 20-25 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form medium granules (dehydrated (DCM)) |
| suitability Pseudomonas spp. | suitability Pseudomonas spp. | suitability aerobic bacteria (total count) | suitability Enterobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., coliforms, lactose-fermenting bacteria |
| technique(s) microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1109910500 | 04022536129419 |