Kluczowe dokumenty
1.01621
Millipore
Standardowy agar zliczający
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
500 G
983,00 zł
983,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
983,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
983,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Formularz
medium granules (dehydrated (DCM))
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
aerobic bacteria (total count)
Opis ogólny
dla mikrobiologii
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtobrązowy
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 40 °C): płynny
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): dobry do dobrego
Wzrost (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): od dobrego do dobrego
Wzrost (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): od słabego do dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; tlenowe.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3