Przejdź do
1.10988
Pseudomonas agar P (baza)
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
dla mikrobiologii
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 25668 (WDCM 00114)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): dobry do bardzo dobrego
Niebiesko-zielony pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): (+)
Niebiesko-zielony pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Niebiesko-zielony pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 25668 (WDCM 00114)): +
Niebiesko-zielony pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): -
Niebiesko-zielony pigment (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Niebiesko-zielony pigment (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Niebiesko-zielony pigment (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Inkubacja: 24 - 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.109911.016211.02348
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
aerobic bacteria (total count)
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., coliforms, lactose-fermenting bacteria
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110988050004022536129389