This product is offered as a continuous strip that is 4.8 meters in length. There are no performations or sheets. The strip is cut to the desired length using the edge of the dispenser.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 rolls | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 14 Wskaźnik uniwersalny, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
1-14
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów.
Application
- In various chemical experiments to monitor reactions and determine pH changes.
- To check the pH of food products in process control.
- For testing the pH of soil and water samples in ecological studies.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no, refill | feature non-bleeding: no, refill | feature non-bleeding: no |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH range 1-14 | pH range 1-14 | pH range - | pH range 1-10 |
| roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m | roll L 4.8 m | roll L 4.8 m , with color scale |
| graduations and accuracy measuring range accuracy: 1 pH unit | graduations and accuracy measuring range - | graduations and accuracy measuring range - | graduations and accuracy measuring range accuracy: 1 pH unit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 14 Wskaźnik uniwersalny
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1109620003 | 04022536953663 |
-
Bonjour, combien ai je de fiche dans un rouleau svp ?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
0 answers