Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 rolls | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
275,00 zł
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no, refill
packaging
pkg of 6 rolls
roll L
4.8 m
pH range
1-14
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
MQuant® Papierki wskaźnikowe pH dostarczane w rolkach doskonale nadają się do długotrwałego przechowywania, ponieważ są chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, światło i gazy otoczenia. Papierki wskaźnikowe pH są wytwarzane poprzez impregnację wysokiej jakości bibuły filtracyjnej roztworami wskaźników lub mieszanek wskaźników. Papier jest zawsze gotowy do użycia; łatwo wyciąga się go z plastikowej rolki i można go oderwać na odpowiednią długość. Wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru powstałego na bibule z polami skali kolorów. Ten artykuł zawiera zapasowe rolki bez skali kolorów dla artykułu 10962.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no, refill | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no, refill |
| roll L 4.8 m | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 14 Wskaźnik uniwersalny
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1102320001 | 04022536122854 |