Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 rolls | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
Nazwa produktu
Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
1-10
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no, refill | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no, refill |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pH range 1-10 | pH range - | pH range 1-14 | pH range 1-14 |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papierowy wskaźnik pH pH 1 - 10 Wskaźnik uniwersalny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1095260003 | 04022536953588 |