Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
1160,00 zł
Quality Level
agency
according to ISO 13559 I IDF 153:2022
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.4-7.6 (37 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria, infectious bacteria (in dairy)
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawy
Wartość pH (25 °C): 7.3 - 7.7
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Inkubacja: 48 h; 35 °C; tlenowa.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency according to ISO 13559 I IDF 153:2022 | agency according to ISO 6222:1999 | agency APHA, ISO 17410, ISO 6730 , ISO 8552 , according to ISO 4833 | agency IDF 220, according to ISO 29981 |
| form granular | form powder | form granular | form granular |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability heterotrophic bacteria, infectious bacteria (in dairy) | suitability - | suitability aerobic bacteria | suitability Bifidobacterium spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1108780500 | 04022536128375 |