Kluczowe dokumenty
01497
Yeast Extract Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Water Plate Count Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 6222:1999
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.