Przejdź do
1.00043
Agar z propionianem TOS (baza)
GranuCult® prime, according to ISO 29981, IDF 220, granular, for Bifidobacterium spp., pack of 500 g
Synonim(y):
Agar TOS-MUP (baza), BSC Propionate Agar Base, Podłoże agarowe z selektywną liczbą bakterii Bifidobacterium, Podłoże agarowe z transgalktozylowanym oligosacharydem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
IDF 220, according to ISO 29981
Ph:
6.7 (25 °C in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Bifidobacterium spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
IDF 220, according to ISO 29981
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.7 (25 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with MUP Selective Supplement (1.00045)
storage temp.
15-25°C
suitability
Bifidobacterium spp.
General description
TOS-Propionate Agar (Base), w połączeniu z selektywnym suplementem Lithium-Mupirocin (MUP), umożliwia bezpośrednie wykrywanie żywotnych bifidobakterii w kulturach bakteryjnych i różnych produktach mlecznych, takich jak sfermentowane i niesfermentowane mleko, mleko w proszku i żywność dla niemowląt. Zahamowanie wzrostu innych bakterii kwasu mlekowego eliminuje wstępne potwierdzenie obecności bifidobakterii. Wykrywanie bifidobakterii odbywa się za pomocą metody liczenia płytek z beztlenową inkubacją w temperaturze 37°C.
Application
TOS-Propionate Agar (Base) jest odpowiedni do oznaczania liczby bifidobakterii w produktach mlecznych.
Biochem/physiol Actions
Bifidobakterie to Gram-dodatnie, beztlenowe pałeczki nietworzące zarodników. Połączenie peptonu z kazeiny i ekstraktu drożdżowego zapewnia bogatą bazę odżywczą dla doskonałego wzrostu bifidobakterii. Dodatek siarczanu magnezu dodatkowo wspomaga wzrost wstępnie uszkodzonych bifidobakterii. Siarczan amonu służy jako źródło azotu, diwodorofosforan potasu i diwodorofosforan potasu buforują pożywkę w strefie neutralnego pH, a L-cysteina służy jako środek redukujący, aby zapewnić niezbędne warunki beztlenowe w pożywce. Galaktooligosacharyd TOS jest specyficznym czynnikiem wzrostu dla wszystkich bifidobakterii, podczas gdy inne bakterie kwasu mlekowego nie mogą go wykorzystać. W połączeniu z propionianem sodu, który hamuje florę towarzyszącą, agar z propionianem TOS jest już bardzo selektywny i szczególnie wspiera wzrost bifidobakterii. Lit-mupirocyna hamuje wzrost pałeczek kwasu mlekowego, laktokoków, paciorkowców i leukonostoków, podczas gdy bifidobakterie rosną bez przeszkód. Typowa flora towarzysząca produktom mlecznym jest szczególnie hamowana. W połączeniu z agarem TOS Propionate, mupirocyna jest tak selektywna, że w większości przypadków tylko bifidobakterie rosną, tworząc widoczne kolonie, bez potrzeby potwierdzania.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy
Wartość pH (25 °C): 6,5 - 6,9
Testowanie z dodatkiem suplementu MUP-Selective (100045.0010 ).
Odzysk na podłożu testowym (Bifidobacterium animalis subsp. lactis ATCC 27536): ≥ 70%
Odzysk na podłożu testowym (Bifidobacterium breve ATCC 15700): ≥ 70%
Odzysk na podłożu testowym (Bifidobacterium longum ATCC 15707): ≥ 70 %
Wzrost (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): brak wzrostu
Wzrost (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 (WDCM 00102)): brak wzrostu
Wzrost (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus DSM 20259): brak wzrostu
Inkubacja: 72 godz. w 37°C, beztlenowa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43314CCW51121.05267
agency
IDF 220, according to ISO 29981
agency
IDF 220, according to ISO 29981
agency
IFU 6, ISO 17410, ISO 8552, according to ISO 4833
agency
APHA, ISO 21871, ISO 7932
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
suitability
Bifidobacterium spp.
suitability
Bifidobacterium Spp.
suitability
Total microbial count
suitability
Bacillus cereus
form
granular
form
powder
form
liquid
form
granular
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)