Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 725,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
725,00 zł
agency
according to ISO 10718
Quality Level
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep Tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
blue-green
pH
5.3-5.7 (25 °C, 77 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
77 g/L
bulk density
730 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Analysis Note
Wygląd (kolor): niebiesko-zielony
Wartość pH (25 °C): 5.3 - 5.7
Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 4 dni; 28 °C; warunki tlenowe.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability yeasts | suitability heterotrophic bacteria | suitability bacteria, yeasts | suitability nonselective for bacteria (General Media) |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form - | form powder |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) agriculture |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| pH 5.3-5.7 (25 °C, 77 g/L in H2O, after autoclaving) | pH 7.1-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® plus agar odżywczy WL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1108660500 | 04022536128283 |