Przejdź do
1.00610
Podłoże odżywcze WL, zmodyfikowane
suitable for microbiological culture, for yeasts, for bacteria
Synonim(y):
Pożywka laboratoryjna Wallerstein, zmodyfikowana
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
microbiological culture: suitable
Quality Segment
pH
5.3-5.7 (25 °C, 37 g/L in H2O), 6.5 ± 0.2 (25 °C)
solubility
37 g/L
bulk density
730 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, yeasts
General description
Pożywka WL (Wallerstein Laboratory) Nutrient Medium (zmodyfikowana) jest modyfikacją pożywki WL Nutrient Medium do mikrobiologicznej kontroli jakości stosowanej w przemyśle piwowarskim.
Pożywka WL Nutrient Medium została zmodyfikowana poprzez zwiększenie pH i zmniejszenie stężenia glukozy, aby ułatwić hodowlę szerokiej gamy drożdży i bakterii z surowców i środowiska przemysłu piwowarskiego.
Application
Pożywka WL Nutrient Medium (zmodyfikowana) jest odpowiednia do izolacji i oznaczania liczby drożdży i bakterii podczas kontroli mikrobiologicznej w przemyśle piwowarskim.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MHA000P2N17222W2261
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
bacteria, yeasts
suitability
bacteria, molds, yeasts
suitability
bacteria, molds, nonselective and differential for Candida spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Lactobacillus spp., nonselective and differential for Pichia spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Saccharomyces spp., nonselective and differential for Zygosaccharomyces spp., nonselective and differential for bacteria (General Media), nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for molds (General Media), nonselective and differential for yeasts (General Media)
suitability
selective for Candida spp., selective for Escherichia coli, selective for Lactobacillus spp., selective for Pichia spp., selective for Proteus spp., selective for Saccharomyces spp., selective for Zygosaccharomyces spp., selective for coliforms
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
37 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
5.3-5.7 (25 °C, 37 g/L in H2O), 6.5 ± 0.2 (25 °C)
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
pH
-
pH
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c