Przejdź do
1.11471
Agar odżywczy
NutriSelect® Prime, acc. to German Standard Methods, granular, for heterotrophic bacteria, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
acc. to German Standard Methods
Quality Segment
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
40 g/L
bulk density
560 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtobrązowy
Wartość pH (25 °C): 7,1 - 7,5
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Liczba kolonii (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ≥ 70%
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70%
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70%
Inkubacja: 44 ± 4 godziny w temperaturze 36 ± 1 °C, w warunkach tlenowych
Odzysk na poziomie 70 % odpowiada wartości produktywności 0,7.
Podane liczby kolonii wynikają z sumy trzykrotnego oznaczenia.
Podłoża referencyjne: Tryptic Soy Agar
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.108661.0386404163
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
selective for yeasts
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for bacteria (General Media)
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
agency
acc. to German Standard Methods
agency
according to ISO 10718
agency
-
agency
according to ISO 6579-1:2017
form
granular
form
granular
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
pH
7.1-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
5.3-5.7 (25 °C, 77 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
7.5±0.2 (25 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar odżywczy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111471500004022536133034
111471050004022536133010