Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
Informacje o tej pozycji
833,00 zł
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (35 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
28 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Analysis Note
Wygląd (kolor): fioletowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Proteus hauseri ATCC 13315): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): dobry do bardzo dobrego
Zmiana koloru na żółty (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Zmiana koloru na żółty (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Zmiana koloru na żółty (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Zmiana koloru na żółty (Proteus hauseri ATCC 13315): -
Zmiana koloru na żółty (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +/-
Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gaz (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Gaz (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Gaz (Proteus hauseri ATCC 13315): -
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 11700): -
Inkubacja: 40-48 godzin; 35 °C; tlenowa.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Streptococcus thermophilus |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) microbiology |
| pH 7.1-7.3 (35 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving) | pH 7.0 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving) | pH - | pH 7.0±0.2 (25 °C) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8186390100 | 04022536441429 |
| 8186390500 | 04022536441436 |
| 1106890500 | 04022536126890 |