Przejdź do
1.10690
GranuCult® plus DEV Bulion peptonowy z laktozą
for coliforms, suitable for microbiology
Synonim(y):
Bulion wzbogacający z bakteriami coli, Lactose Peptone Broth DEV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
954,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Ph:
7.0 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
medium granules (dehydrated (DCM))
Suitability:
coliforms
Application(s):
food and beverages
water monitoring, microbiology
954,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Segment
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
protect from light (Keep dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
violet
pH
7.0 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
25 g/L at 100 °C, clear
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
water monitoring, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
Bulion peptonowy z laktozą GranuCult® plus DEV nadaje się do wzbogacania i określania miana bakterii z grupy coli w analizie bakteriologicznej wody zgodnie z niemieckimi standardowymi metodami badania wody i poprzednimi niemieckimi przepisami z 1990 r. Pepton kazeinowy i sojowy dostarczają azotu, witamin, minerałów i aminokwasów do wzrostu, a chlorek sodu zapewnia równowagę osmotyczną. Laktoza jest źródłem węglowodanów. Wskaźnik pH fiolet bromokrezolowy jest żółty poniżej pH 5,3 (kwaśny) i fioletowy powyżej pH 6,7 (zasadowy). Fermentacja laktozy i wynikająca z niej produkcja kwasu zmienia kolor pożywki na żółty.
Application
Bulion peptonowy GranuCult® plus DEV Lactose jest odpowiedni do wzbogacania bakterii z grupy coli w analizie bakteriologicznej wody.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
  • Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): fioletowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): średni do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): średni do bardzo dobrego
Zmiana koloru na żółty (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Zmiana koloru na żółty (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Zmiana koloru na żółty (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Zmiana koloru na żółty (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Zmiana koloru na żółty (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +/-
Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gaz (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Gaz (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Gaz (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 11700): -
Inkubacja: 24 godz.; 35 °C; tlenowe.
Other Notes
  • Nie używaj zbrylonej lub odbarwionej pożywki.
  • Przygotowany bulion jest klarowny i fioletowy.
  • pH podwójnie stężonego bulionu może różnić się od pH pojedynczo stężonego bulionu DEV Lactose Peptone.
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.106890431363973
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
FluoroCult®, NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
powder
form
powder
suitability
coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Streptococcus thermophilus
application(s)
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
25 g/L at 100 °C, clear
solubility
28 g/L
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110690050004022536126913