Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 752,00 zł |
Informacje o tej pozycji
752,00 zł
Quality Segment
agency
APHA, according to ISO 15214
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.5-5.9 (25 °C, 66.24 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
68.2 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp.
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Analysis Note
Wygląd (kolor): brązowy
Wartość pH (25 °C): 5,6 - 5,8
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Test stymulacji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)):
Liczba kolonii (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)):
Liczba kolonii (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)):
Liczba kolonii (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)):
Liczba kolonii (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)):
Liczba kolonii (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)):
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)): ≥ 70%
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): ≥ 70%
Odzysk na podłożu testowym (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): ≥ 70 %
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Bifidobacterium bifidum ATCC 11863): dobry wzrost
Inkubacja: 72 ± 3 godziny w temperaturze 30 ± 1 °C w warunkach tlenowych; Bifidobacterium w warunkach beztlenowych
Współczynnik odzysku wynoszący 70% jest równoważny wartości produktywności wynoszącej 0,7.
Wskazane liczby kolonii wynikają z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: MRS-Agar
Other Notes
- Nie używaj zbrylonej lub odbarwionej pożywki.
- Przygotowana pożywka jest klarowna i brązowa.
- Przygotowane płytki można przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C w ciemności i chronić przed parowaniem przez okres do 14 dni.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form powder (dehydrated (DCM)) | form medium granules (dehydrated (DCM)) |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® |
| suitability Lactobacillus spp. | suitability Pseudomonas spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability Enterococcus spp. |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| agency APHA, according to ISO 15214 | agency ISO/TS 11069 I IDF/, RM 225:2009, GB /T8538-2016, ISO 13720, ISO 16266 | agency ISO | agency according to ISO |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1106600500 | 04022536126623 |