Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
ISO
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 44.5 g/L in H2O)
solubility
45.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with CCDA Selective Supplement (1.00071)
storage temp.
15-25°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
GranuCult to nasza nowa marka dla istniejących granulowanych odwodnionych pożywek hodowlanych, które mają zastosowanie do nowych norm EN ISO 11133:2014 i różnych innych norm ISO oraz metod FDA-BAM / USDA-FSIS do testowania próbek żywności i wody. Wszystkie te pożywki są obecnie aktualizowane, aby były w pełni zgodne z najnowszą wersją tych norm i przepisów w odniesieniu do składu i kontroli jakości i będą dostępne wkrótce.
Analysis Note
Wygląd (kolor): czarny
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Typowy skład (g/litr): Peptony 20,0; Hydrolizat kazeiny 30.; Węgiel aktywowany 4,0; Deoksycholan sodu 1,0; Pirogronian sodu 0,25; Siarczan żelazawy 0,25; Agar-agar 12,0.
Test promocji wzrostu zgodnie z ISO 11133.
Baza testowana z suplementem Art. 1.00071.
Wzrost (Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004)): dobry
Wzrost (Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005)): dobry
Wzrost (Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156)): dobry
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): brak wzrostu
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): wzrost zahamowany
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): wzrost zahamowany
Inkubacja: 44 godz. 41,5 °C z Anaerocult C. E.coli i Staph.aur. aerobic.
Szczepy testowane z trzema pętlami.
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Typowy skład (g/litr): Peptony 20,0; Hydrolizat kazeiny 30.; Węgiel aktywowany 4,0; Deoksycholan sodu 1,0; Pirogronian sodu 0,25; Siarczan żelazawy 0,25; Agar-agar 12,0.
Test promocji wzrostu zgodnie z ISO 11133.
Baza testowana z suplementem Art. 1.00071.
Wzrost (Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004)): dobry
Wzrost (Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005)): dobry
Wzrost (Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156)): dobry
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): brak wzrostu
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): wzrost zahamowany
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): wzrost zahamowany
Inkubacja: 44 godz. 41,5 °C z Anaerocult C. E.coli i Staph.aur. aerobic.
Szczepy testowane z trzema pętlami.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?