Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
ISO/TS 11069 I IDF/, RM 225:2009, GB /T8538-2016, ISO 13720, ISO 16266
Ph:
6.9-7.3 (25 °C, 48.4 g/L in H2O)
Form:
medium granules (dehydrated (DCM))
Suitability:
Pseudomonas spp.
Application(s):
food and beverages, microbiology
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
ISO/TS 11069 I IDF/, RM 225:2009, GB /T8538-2016, ISO 13720, ISO 16266
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
brown
pH
6.9-7.3 (25 °C, 48.4 g/L in H2O)
solubility
48.4 g/L
application(s)
food and beverages, microbiology
compatibility
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
GranuCult® prime Pseudomonas CFC/CN agar (baza) (zgodnie z ISO 13720 i ISO 16266) służy do wykrywania i oznaczania liczby bakterii Pseudomonas spp. Mieszanina peptonu w Pseudomonas Selective Agar Base umożliwia wzrost szerokiego spektrum bakterii z rodzaju Pseudomonas. Ilość siarczanu potasu i chlorku magnezu wspomaga i zwiększa produkcję pigmentu przez Pseudomonas aeruginosa. Po dodaniu Pseudomonas CN Selective Supplement (1.07624 ) i glicerolu, podłoże jest zgodne ze specyfikacjami podanymi w normie EN ISO 16266 dla wykrywania i oznaczania liczby Pseudomonas aeruginosa w wodzie przy użyciu techniki filtracji membranowej. Po uzupełnieniu o Pseudomonas CFC Selective Supplement (1.07627) pożywka jest zgodna ze specyfikacjami podanymi w normie EN ISO 13720 dotyczącej wykrywania i oznaczania liczby przypuszczalnych Pseudomonas spp. w mięsie i produktach mięsnych, w tym drobiu.
Application
Podłoże GranuCult® prime Pseudomonas CFC/CN agar (baza) jest odpowiednie do wykrywania i oznaczania liczby Pseudomonas spp. Wybierając odpowiedni suplement selektywny i temperaturę inkubacji, podłoże staje się selektywne dla Pseudomonas spp. (CFC Agar) lub Pseudomonas aeruginosa (CN Agar).
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Other Notes
- Nie należy przechowywać płynnej pożywki (45-50 °C) dłużej niż 4 godziny.
- Nie należy kilkakrotnie ponownie rozpuszczać pożywki.
- Przygotowane płytki są przezroczyste i żółtawe.
- Samodzielnie przygotowane płytki agarowe Pseudomonas CN i CFC można przechowywać w temperaturze od +2 °C do +8 °C w ciemności i chronić przed parowaniem przez okres do 1 miesiąca.
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?