Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 597,00 zł |
Informacje o tej pozycji
597,00 zł
Quality Level
concentration
5 ×
technique(s)
photometry: suitable
input
food(s)
application(s)
sample preparation
storage temp.
no temp limit
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) protein purification: suitable (concentration) | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) sample preparation | application(s) sample preparation | application(s) environmental | application(s) - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| input food(s) | input - | input - | input - |
| concentration 5 × | concentration - | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in meat and sausage products after extraction with water.
Spectrophotometric chloride determination for accurate sodium chloride analysis in meat via using the iron(III)/mercury thiocyanate method.
Produkty
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1105370001 | 04022536125305 |