Przejdź do
MSKT0001
SILuMAb K1 Pharmacokinetic Kit
Synonim(y):
PK Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41105331
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
suitability
suitable for mass spectrometry
storage temp.
2-8°C
General description
All critical reagents necessary to perform the assay are provided in the kit. The plate-based format avoids the high cost and potential LC column blockage associated with bead-based enrichment formats. Sample preparation with the SILuMAb PK kit can be performed in under 5 hours and consists of coating wells with high-specificity capture antibody, followed by immunoaffinity enrichment and rapid, in-plate trypsin digestion. The resulting digest is ready for injection, with no SPE or other cleanup required.
Application
The SILuMAb K1 Pharmacokinetic (PK) kit enables a robust, high-throughput assay for quantification of human IgG1 antibody in animal sera by LC-MS/MS.
Preparation Note
Store the kit at 2-8°C. The kit is stable for two years refrigerated.
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSQC603012800CS0007
description
-
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
-
description
Sufficient for 200 fluorometric tests
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)