Przejdź do
1.10294
Bulion z enterokokami
for microbiology Chromocult®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.7 (25 °C, 17.8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17.8 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy
Wartość pH (25 °C): 7.3 - 7.7
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecium ATCC 6057): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus durans ATCC 19432): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): brak do bardzo dobrego
Wzrost (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): brak do słabego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak do słabego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): brak do słabego
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): +
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Enterococcus faeccium ATCC 6057): +
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Enterococcus durans ATCC 19432): +
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
zmiana koloru na niebiesko-zielony (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Inkubacja: 24 - 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01299Z6991281.00950
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
powder ( )
form
-
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
ReadyCult®
manufacturer/tradename
Maine Mfg 10496120
manufacturer/tradename
GranuCult®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110294050004022536123578