Przejdź do
1.00950
® Enterococci-Agar
Selective culture medium for the isolation and differentiation of Enterococci
Synonim(y):
Agar z enterokokami, chromogenny agar z enterokokami
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
3620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (25 °C, 33 g/L in H2O)
solubility
33 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
General description
Obecność Enterokoków, zwłaszcza E. faecalis, E. faecium, E. durans i E. hirae, służy jako wskaźnik zanieczyszczenia kałem. Podłoże Enterococci-Agar zawiera unikalny substrat chromogenny, na który oddziałują różne gatunki Enterococci, tworząc czerwone kolonie, które można łatwo zidentyfikować. Gatunki inne niż Enterokoki wytwarzają kolonie niebieskie/fioletowe, turkusowe lub nawet bezbarwne, które można łatwo odróżnić od czerwonych. Podłoże zawiera również azydek sodu i żółć wołu, które hamują wzrost towarzyszącej flory bakteryjnej.
Application
Chromocult® Enterococci-Agar może być stosowany do izolowania, różnicowania i liczenia Enterokoków obecnych w różnych środkach spożywczych, wodzie lub paszy dla zwierząt. Może być również stosowany do oznaczania zanieczyszczenia kałem w środkach spożywczych, wodzie lub paszy dla zwierząt.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy
Wartość pH (25 °C): 6.8 - 7.2
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecium ATCC 882): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus durans ATCC 6056): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 0.01 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 0.01 %
Odzysk na podłożu testowym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 0.01 %
Kolor kolonii (Enterococcus faecium ATCC 882): czerwony
Kolor kolonii (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): czerwony
Kolor kolonii (Enterococcus durans ATCC 6056): czerwony
Kolor kolonii (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): czerwony
Kolor kolonii (Aerococcus viridans ATCC 10400): różowo-czerwony do fioletowego
Wzrost (Aerococcus viridans ATCC 10400): zahamowany
Inkubacja: 24 godz.35 °C; tlenowe.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008501.104261.20596
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
granular
form
granular
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
pH
6.8-7.2 (25 °C, 33 g/L in H2O)
pH
6.8-7.2 (25 °C, 34.6 g/L in H2O)
pH
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
pH
-
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ChromoCult®
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3