Kluczowe dokumenty
Z699128
Enterococcus Broth
pack of 50 × 2 mL
Synonim(y):
bulion agarowy, bulion i agar
Wybierz wielkość
50 EA
778,00 zł
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
778,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 50 × 2 mL
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10496120
Zastosowanie
food and beverages
przydatność
Enterococcus spp.
Opis ogólny
Enterococcus Broth is a modified version of the improved media described by Slanetz and Bartley with TTC. The membrane filtration method is simple to perform, does not require confirmation and permits a direct count of enterococci in 48 hours.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)