Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 974,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pharmaceutical
974,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Level
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow to brown
pH
6.8-7.2 (25 °C in H2O, after autoclaving)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.8 - 7.2
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry
Wzrost (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): dobry
Wzrost (Escherichia coli ATCC 53868 (DH5a)): dobry
Wzrost (Escherichia coli ATCC 39403 (JM103)): dobry
Wzrost (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)): dobry
Wzrost (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)): dobry
Inkubacja: 24 godziny w 35 °C, warunki tlenowe
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novagen® |
| form granular | form granular | form - | form granular |
| suitability Escherichia coli | suitability Escherichia coli | suitability - | suitability Escherichia coli |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) food and beverages | application(s) microbiology |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 10-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® plus agar LB (MILLER)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1102830500 | 04022536513621 |