Przejdź do
71753-M
LB Broth, Miller - Novagen
Novagen®, granular, pack of 500 g or 5 kg, for Escherichia coli
Synonim(y):
Luria-Bertani broth, Lysogeny broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
911,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106213
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
granular
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
packaging
pack of 500 g or 5 kg
storage condition
OK to freeze
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
storage temp.
10-30°C
suitability
Escherichia coli
General description
LB Broth MILLER is a granulated medium for the cultivation of E. coli on scales ranging from small cultures to fermentation. The granules ensure rapid and uniform dissolution in water, and prevent clumping of the medium and inhalation of the airborne powder. It is supplied in several formats.
Application
LB Broth, Miller - Novagen has been used as a culture medium for Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa strains.[1]
Preparation Note
EasyPak is an aluminum foil pouch containing 25 g granulated medium sufficient for 1 L culture. Just add the EasyPak contents to 1 L water, microwave for 2 min to sterilize*, and it is ready to use.
*Microwaving is sufficient if an antibiotic will be added to the prepared media.
Other Notes
LB Broth, Miller contains yeast extract(5g), peptone from casein (10 g), and sodium chloride(10 g)
Legal Information
71753-5, 71753-6 and 71753-7 are not available for sale in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and UK.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2542L3522L7533
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
liquid
form
powder
form
powder
suitability
Escherichia coli
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcin Borowicz et al.
Journal of microbiological methods, 204, 106656-106656 (2022-12-17)
Crystal violet-based assay is widely used to evaluate the early stages of bacterial biofilm formation. Here, we modified it to study biofilm formation in medical tubing. While cost-effective and requiring no sophisticated equipment, our method provided quantitative and qualitative distinctions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71753-504055977267068
71753-604055977267075
71753-404055977267051