Przejdź do
L3027
LB agar, Miller
Microbiologically tested
Synonim(y):
Luria-Bertani
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
12352200
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
food and beverages
Application
  • Phenotypic switching in Candida lusitaniae on copper sulfate indicator agar: association with amphotericin B resistance and filamentation: This research explores the use of LB agar, Miller in observing phenotypic changes in Candida lusitaniae, which has implications for understanding fungal resistance mechanisms to antifungal treatments like amphotericin B, significant for researchers in microbiology and pharmaceutical fields focusing on antimicrobial resistance (Miller NS, Dick JD, Merz WG, 2006).
Preparation Note
Solve 40.0 g in 1 litre distilled water. Autoclave 15 minutes at 121°C.
Other Notes
Contains: tryptone, yeast extract, sodium chloride and agar
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2025L3147L3272
application(s)
food and beverages
application(s)
agriculture
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LB agar, Miller
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
F Flett et al.
FEMS microbiology letters, 155(2), 223-229 (1997-11-14)
Many streptomycetes, including S. coelicolor A3(2), possess a potent methyl-specific restriction which can present an effective barrier to the introduction of heterologous DNA. We have compared the efficiency of intergeneric conjugal transfer of different types of plasmids to S. coelicolor
F H Yildiz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(7), 4028-4033 (1999-03-31)
The rugose colony variant of Vibrio cholerae O1, biotype El Tor, is shown to produce an exopolysaccharide, EPSETr, that confers chlorine resistance and biofilm-forming capacity. EPSETr production requires a chromosomal locus, vps, that contains sequences homologous to carbohydrate biosynthesis genes
Robert E Campbell et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(12), 7877-7882 (2002-06-13)
All coelenterate fluorescent proteins cloned to date display some form of quaternary structure, including the weak tendency of Aequorea green fluorescent protein (GFP) to dimerize, the obligate dimerization of Renilla GFP, and the obligate tetramerization of the red fluorescent protein
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L3027-1KG04061833950753
L3027-250G04061833950760
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?