Przejdź do
1.10275
Agar GranuCult® VRBD (Violet Red Bile Dextrose)
GranuCult® prime, according to ISO 21528, USP, EP, JP, APHA, granular, for enterobacteriaceae, pkg of 500 g
Synonim(y):
VRBG Agar. Agar z fioletowo-czerwoną żółcią i glukozą. Agar z dekstrozą żółciową o barwie fioletowo-neutralno-czerwonej, VRBD-agar (agar z dekstrozą żółciową o barwie fioletowo-neutralno-czerwonej) wg MOSSEL.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 70189-500G
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
JP, USP, APHA, EP, according to ISO 21528
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39.5 g/L
bulk density
720 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
Violet Red Bile Dextrose Agar to granulowana pożywka selektywna zalecana do wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae, zwłaszcza tolerujących żółć bakterii Gram-ujemnych z niesterylnych produktów i preparatów farmaceutycznych. Granulki zapewniają szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie, zapobiegają zbrylaniu się pożywki i wdychaniu unoszącego się w powietrzu proszku. Trawienie trzustkowe żelatyny i ekstrakt drożdżowy dostarczają związków azotowych i innych składników odżywczych niezbędnych do metabolizmu bakterii. Pożywka ta jest selektywna ze względu na obecność inhibitorów, soli żółciowych i fioletu krystalicznego. Fiolet krystaliczny hamuje rozwój organizmów Gram-dodatnich. Neutralny czerwony wskaźnik pomaga wykryć fermentację dekstrozy. Szczepy fermentujące dekstrozę wytwarzają czerwone kolonie z różowo-czerwoną otoczką w obecności czerwieni obojętnej. Chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną w podłożu.
Application
Podłoże Violet Red Bile Dextrose Agar jest zalecane do wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w produktach farmaceutycznych.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.040301.460001.01406
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
plate (ready-to-use)
form
granular
suitability
enterobacteriaceae
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., coliforms
suitability
coliforms
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
agency
APHA, JP, according to ISO 21528, EP, USP
agency
FDA-BAM
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
agency
APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
non-sterile
application(s)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
food and beverages
microbiology
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w 2017 r. poprawione normy EN ISO 21528-1 i EN ISO 21528-2.
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110275050004022536123325