Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
agency
FDA-BAM
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
FluoroCult®
storage condition
(Keep tightly closed and dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
7.3-7.5 (25 °C, 39.6 g/L in H2O)
solubility
39.6 g/L (after autoclaving)
bulk density
620 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- Fluorocult® fluorogeniczne podłoża hodowlane oferują szybkie i niezawodne testy hodowlane
- Skuteczna alternatywa dla konwencjonalnych metod mikrobiologicznych do szybkiego i czułego wykrywania bakterii
- Doskonałe granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
Analysis Note
Wygląd (kolor): ciemnoczerwony
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost Escherichia coliATCC 25922 (WDCM 00013): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): bez ograniczeń
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie
Kolonie (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): czerwone z halo opadowym
Kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): czerwone z halo opadowym
Kolonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): bezbarwne do beżowych
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): + (słaba)
Fluorescencja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Fluorescencja (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): + (zielonkawa)
Inkubacja: 18 - 24 godziny w temperaturze 35 °C w warunkach tlenowych.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability enterobacteriaceae | suitability coliforms | suitability Escherichia coli, Salmonella spp., coliforms |
| agency FDA-BAM | agency APHA, EP, ISO 21528, JP, USP | agency APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832 | agency APHA, EP, ISO 21528, JP, USP |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form granular | form plate (ready-to-use) |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) microbiology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N20204-25G | 04061838355249 |
| N20204-100G | 04061834110033 |
| N20204-500G | 04061838355256 |
| 1040300500 | 04022536046556 |