Przejdź do
1.01406
Agar ® prime z fioletowo-czerwoną laktozą żółciową (VBRL)
GranuCult® prime, according to ISO 4832, APHA, FDA-BAM, granular, for coliforms, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Synonim(y):
Agar VBRL, Agar VRB, Agar laktozowy z fioletowo-czerwoną żółcią, Agar z fioletowo-czerwoną żółcią, Agar z krystalicznie fioletową neutralną czerwoną żółcią, VRB-agar (agar z krystalicznie fioletową neutralną czerwoną żółcią), Agar z żółcią czerwoną obojętną krystaliczno-fioletową, Fiolet krystaliczny Czerwień obojętna Żółć Agar z laktozą, Nośniki do wykrywania bakterii coli, VRB-agar (agar z żółcią neutralną i czerwoną o barwie krystalicznej fioletowej)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832
Ph:
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM, according to ISO 4832
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39.5 g/L
bulk density
670 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
Agar VRB (Violet Red Bile Lactose) GranuCult® prime służy do wykrywania i liczenia kolonii bakterii z grupy coli. Fiolet krystaliczny i sole żółci hamują wzrost towarzyszącej flory bakteryjnej Gram-dodatniej. Degradacja laktozy do kwasu jest wskazywana przez neutralny czerwony wskaźnik pH, który zmienia kolor na czerwony, oraz przez wytrącanie kwasów żółciowych. Enzymatyczne trawienie tkanek zwierzęcych zapewnia źródła węgla i azotu dla wzrostu bakterii. Ekstrakt drożdżowy dostarcza przede wszystkim witamin z grupy B, a agar jest środkiem zestalającym.
Application
Agar GranuCult® prime Violet Red Bile Lactose (VBRL) jest odpowiedni do wykrywania i liczenia kolonii bakterii z grupy coli w żywności i paszy dla zwierząt, wodzie i innych materiałach.
Features and Benefits
  • GranuCultgr® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50 %
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): fioletowo-czerwone kolonie z aureolą osadu lub bez
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50 %
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): fioletowo-czerwone kolonie z aureolą osadu lub bez
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Liczba kolonii (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Odzysk na pożywce testowej (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): ≥ 50 %
Kolor kolonii (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): purpurowo-czerwone kolonie z aureolą osadu lub bez
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): brak limitu
Kolor kolonii (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): kolonie bezbarwne do beżowych
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie
Inkubacja: 24 ± 2 godziny w temperaturze 30 ± 1 °C
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Odzysk na poziomie 50% odpowiada wartości produktywności 0,5.
Podana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Other Notes
  • Przygotowana pożywka jest klarowna i czerwona
  • Jeśli pożywka ma być natychmiast użyta do techniki płytek wylewanych, przed użyciem należy schłodzić ją do temperatury 44-47°C w łaźni wodnej.
  • Jeśli pożywka jest używana do techniki posiewu powierzchniowego, przed użyciem na płytkach nie powinna być widoczna wilgoć.
  • Przygotowane płytki można przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C w ciemności i chronić przed parowaniem przez okres do 5 dni.
Zastępuje: 1014065007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Oferujemy dwa rodzaje podłoży: doskonałe granulowane podłoże GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane podłoże hodowlane®w zależności od potrzeb. Oznaczenia basi. plu. lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości. od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.040301.102751.46000
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
plate (ready-to-use)
agency
APHA, ISO 4832, FDA-BAM
agency
FDA-BAM
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
agency
APHA, EP, ISO 21528, JP, USP
suitability
coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
enterobacteriaceae
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., coliforms
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
FluoroCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
Heimplate
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101406500004022536020341
101406050004022536020310