Merck
15238
Supelco
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane
for GC derivatization, LiChropur, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS)
Synonim(y):
Mieszanina sililująca V
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.40
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC)
99% (excluding TMCS)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
contains 1% TMCS
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Klucz InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Zastosowanie
Learn more in the Product Information
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Inne uwagi
The position of the silyl groups has not been unequivocally established. It has been referred to as both N,N and N,O.
Silylating mixture used for the silylation of various compounds[1][2][3]
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
W.M. Hammargren et al.
Analytica Chimica Acta, 247, 201-201 (1991)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
W. Greenway et al.
Journal of Chromatography A, 519, 145-145 (1990)
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?