Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł |
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
10 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
320,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
quality
LiChropur™, with 1% trimethylchlorosilane
contains
1% trimethylchlorosilane as additive
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
hazy clear to colorless
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
solubility
hexane: miscible 100 mg/mL
density
0.97 g/mL (lit.)
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description with 1% trimethylchlorosilane, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS) | description ≥99% |
| solubility hexane: miscible 100 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: amine reactive, reactivity: alcohol reactive |
| bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
44.1 °F - closed cup
flash_point_c
6.7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?