Przejdź do
A2388
N-Acetylneuraminic acid
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
Synonim(y):
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-023-1
Beilstein/REAXYS Number:
1716283
MDL number:
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
type
Type VI
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
184-186  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI key
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Application
N-Acetylneuraminic acid (NANA, Neu5Ac) is a major component of glycoconjugates such as glycolipids, glycoproteins and proteoglycans (sialogylcoproteins) where it confers selective binding characteristics to the glycosylated component. Neu5Ac is used to study its biochemistry, metabolism and uptake in vivo and in vitro. Neu5Ac is used in the development of nanocarriers.
Biochem/physiol Actions
Both sialic acid and neuraminic acid are loosely used to refer to conjugates of neuraminic acid. N-Acetylneuraminic acid is often found as the terminal sugar of cell surface glycoproteins. Cell surface glycoproteins have important roles in cell recognition and interaction as well as in cell adhesion. Membrane glycoproteins are also important in tumor growth and metastases.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A081219023110138
biological source
Escherichia coli
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: ~50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: ≥10 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetylneuraminic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I was wondering if the Sigma-Aldrich (A2388) N-Acetylneuraminic acid from Escherichia coli, ≥98%, is suitable to use in vitro on oligodendrocytes. In other words, is it sterile? Thank you in advance.
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. Suitability for in vitro use will need to be validated by the end-user. The material is purified from Escherichia coli and has not tested for endotoxin. Solutions would require sterile filtration prior to adding to cultures. Alternatively, product 110138 is a synthetically produced product option. While not tested for in vitro use, it may be a better option for sensitive cell lines. It is not sterile and solutions would also required filter sterilization. See the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/110138