Przejdź do
D9050
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid
≥93% (TLC)
Synonim(y):
2,3-Dehydro-2-deoxy-N-acetylneuraminic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
8722455
MDL number:
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 40.8 to 51.0 °, c = 0.66% (w/v) in water
color
white
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO8/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
InChI key
JINJZWSZQKHCIP-UFGQHTETSA-N
Application
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid (NADNA), a specific endogenous neuraminidase (NEU) inhibitor, may be used to study the roles of endogenous neuraminidase in the development and function of neural processes and pathways as well as other processes that depend upon sialylation-desialylation cycles. [1][2]
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of bacterial, viral and animal neuraminidase (sialidase).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
110138D1133T2144
assay
≥93% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥93% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: ≥10 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)