Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, for 1000 ml, c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Badania nad syntezą fosforanu cynkowo-amonowego z wykorzystaniem galwanicznego osadu ściekowego jako źródła cynku...: W niniejszym badaniu zbadano wykorzystanie galwanicznego osadu ściekowego jako źródła cynku w syntezie fosforanu cynkowo-amonowego. Roztwór kwasu solnego odegrał kluczową rolę w procesie ekstrakcji cynku z osadów ściekowych, pokazując jego zastosowanie w skutecznym odzyskiwaniu cennych metali z odpadów przemysłowych (Morgovan et al., 2024).
- Bezkontaktowy czujnik przewodności wykorzystujący wilgotny papier jako absorbent do wykrywania in-situ generowanego dwutlenku węgla...: W artykule przedstawiono nowatorską metodę analityczną wykorzystującą bezkontaktowy czujnik przewodności z wilgotnym papierem jako absorbentem do wykrywania CO2. Do kalibracji i przygotowania materiałów czujnikowych wykorzystano roztwór kwasu solnego, podkreślając jego znaczenie w opracowywaniu zaawansowanych technik analitycznych (Sonsa-Ard et al., 2020).
- sym-Trisubstituted 1,3,5-Triazine Derivatives as Promising Organic Corrosion Inhibitors for Steel in Acidic Solution ..: Badania te dotyczą skuteczności trisubstytuowanych pochodnych triazyny jako inhibitorów korozji stali w roztworze kwasu solnego. Badanie podkreśla kluczową rolę roztworu w symulacji warunków przemysłowych i ocenie działania inhibitorów (El-Faham et al., 2016).
- Wpływ struktury molekularnej kopolimerów anilinowo-formaldehydowych na inhibicję korozji stali miękkiej w roztworze kwasu solnego...: W pracy zbadano, w jaki sposób struktura molekularna kopolimerów anilinowo-formaldehydowych wpływa na ich zdolność do hamowania korozji stali miękkiej. Do stworzenia środowiska korozyjnego wykorzystano roztwór kwasu solnego, podkreślając jego zastosowanie w badaniach korozyjnych i testowaniu materiałów (Zhang et al., 2015).
- Arkusze grafenowe modyfikowane polindolem do elektrochemicznego wykrywania dopaminy...: W artykule omówiono modyfikację arkuszy grafenowych polindolem w celu zwiększenia elektrochemicznej detekcji dopaminy. Do przygotowania zmodyfikowanych arkuszy grafenowych zastosowano roztwór kwasu solnego, demonstrując jego rolę w produkcji nanomateriałów do zastosowań w chemii analitycznej (Kumar i Prakash, 2014).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.5 M | concentration 0.3571 M | concentration 0.5 M | concentration 1 M |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH 1.2 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) | pH <1 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1.1 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
hcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1099710001 | 04022536120416 |