This product is provided as a volumetric solution for titration. The concentration is reported on the lot-specific certificate of analysis without formal analysis of purity or trace metals. Please consider an alternate grade of hydrochloric acid such as 339253, HX0607, or 1.15186. These products are evaluated for metal content with reported purity and are more suitable for trace metal analysis.
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Roztwór kwasu solnego, c(HCl) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Badania nad syntezą fosforanu cynkowo-amonowego z wykorzystaniem galwanicznego osadu ściekowego jako źródła cynku...: Niniejsze badanie dotyczy syntezy fosforanu cynkowo-amonowego z galwanicznego szlamu odpadowego. Roztwór kwasu solnego jest wykorzystywany w procesie ekstrakcji, wykazując jego skuteczność w odzyskiwaniu cennych metali z odpadów przemysłowych (Morgovan et al., 2024).
- Hamowanie korozji stali miękkiej w roztworze kwasu solnego przez przeterminowany lek Ampicillin..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie przeterminowanej ampicyliny jako inhibitora korozji stali miękkiej w roztworach kwasu solnego. Badanie podkreśla nowe zastosowanie przeterminowanych farmaceutyków w łagodzeniu korozji w środowisku kwaśnym (Alamry et al., 2023).
- Bezkontaktowy czujnik przewodności wykorzystujący wilgotny papier jako absorbent do wykrywania in-situ generowanego dwutlenku węgla...: W artykule omówiono bezkontaktowy czujnik przewodności do wykrywania gazu CO2, wykorzystujący roztwory kwasu solnego do generowania gazu do kalibracji i testowania. Metoda ta oferuje proste i wydajne podejście do monitorowania środowiska (Sonsa-Ard et al., 2020).
- Plazma indukowana mikrofalami z optyczną spektrometrią emisyjną (MIP-OES) w oznaczaniu 23 pierwiastków w próbkach geologicznych...: W artykule szczegółowo opisano zastosowanie optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukowaną mikrofalami do analizy pierwiastków w próbkach geologicznych. Roztwór kwasu solnego jest stosowany w procesie przygotowania próbki w celu zapewnienia dokładnej i wydajnej ekstrakcji pierwiastków (Niedzielski et al., 2015).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac® opakowania - wszystkie numery SKU kończące się na "4000, 4003, 9010, 9013" - więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Stężenie substancji 0.995 - 1.005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą standardowego wolumetrycznego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowany materiał referencyjny zgodnie z ISO 17034, analizowany przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titrisol® |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH 1.2 (20 °C in H2O) | pH - | pH <1 (20 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór kwasu solnego
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
-
Is 1090571000 Hydrochloric acid solution suitable for trace metal analysis? What is the purity? What are the concentrations of metals in this product? Thanks
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?