Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 741,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 769,00 zł |
Informacje o tej pozycji
741,00 zł
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
technique(s)
titration: suitable
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Dostępny w postaci stałej w bezpiecznej szklanej butelce zapewniającej stabilność przez cały okres przechowywania do momentu otwarcia.
- Certyfikowany materiał referencyjny zgodny z normą ISO 17034
- Materiał o wysokiej czystości identyfikowalny z NIST SRMs
- Kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
- Zgodnie z rozdziałami odczynników USP i Ph. Eur
- Wysoka jakość zapewniająca dokładne oznaczenia miana
- Wraz z certyfikatem analizy (CoA)
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form solid | form granular | form - | form lumps |
| bp 906 °C/1013 hPa | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 7.13 g/cm3 at 20 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-66-6
Produkty
Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024090100 | 04022536555850 |
| 1024090103 | 04054839654428 |