Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł 179,35 zł |
Informacje o tej pozycji
179,35 zł
Cena katalogowa211,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Roztwór dichromianu potasu, for 1000 ml, c(K2Cr2O7) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
grade
reagent grade
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
1/60 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.1 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Łatwa synteza heterozłącza nanocząstek MXenes/TiO2: Badania te obejmują wykorzystanie roztworu dichromianu potasu w syntezie zaawansowanych nanomateriałów do remediacji środowiska, w szczególności do usuwania sześciowartościowego chromu z wody, podkreślając jego znaczenie w naukach o środowisku i nanotechnologii (Wang H et al., 2020).
Analysis Note
Stężenie substancji: 1/60 mol/l
Stężenie tego roztworu oznaczono za pomocą standardowego roztworu tiosiarczanu sodu (numer artykułu 1.09147) znormalizowanego względem objętościowego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404). Wyznaczone miano w temperaturze 20°C wynosiło 1,000 z rozszerzoną niepewnością pomiaru ± 0,004 (współczynnik pokrycia k=2 dla 95% prawdopodobieństwa pokrycia). Certyfikowana wartość jest identyfikowalna z pierwotnym standardem NIST SRM 136f (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu, mierzonego w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.0 g/cm3 at 20 °C | density - |
| pH 4.1 (20 °C in H2O) | pH 3.8 (20 °C in H2O) | pH 3.8 (20 °C in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór dichromianu potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
7778-50-9
7778-50-9