Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
Informacje o tej pozycji
287,00 zł
Nazwa produktu
Roztwór dichromianu potasu, for determination of COD c(K2Cr2O7) = 0.020 mol/l, Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.02 M
technique(s)
titration: suitable
pH
3.8 (20 °C in H2O)
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Analysis Note
Stężenie substancji 0.01990 - 0.02010 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00006 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu tiosiarczanu sodu (numer artykułu 1.09147). Roztwór tiosiarczanu sodu jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 dichromian potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titrisol® | product line Titripur® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1.0 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density - |
| pH 3.8 (20 °C in H2O) | pH 3.8 (20 °C in H2O) | pH 4.1 (20 °C in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór dichromianu potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
7778-50-9
7778-50-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091191000 | 04022536110820 |
| 1091191003 | 04061841065531 |