Przejdź do
1.09118
Roztwór dichromianu potasu
c(K₂Cr₂O₇) = 1/24 mol/l (0.25 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Roztwór kwasu chromowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór dichromianu potasu, c(K2Cr2O7) = 1/24 mol/l (0.25 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
1/24 M
technique(s)
titration: suitable
pH
3.8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Przeciwkokcydialny wpływ alkoholowych ekstraktów z liści Vitis vinifera na oocysty Eimeria papillate izolowane u myszy in vitro i in vivo...: W niniejszym badaniu zbadano właściwości przeciwkokcydialne ekstraktów z liści Vitis vinifera, stosując roztwór dwuchromianu potasu jako środek dezynfekujący w przygotowaniu oocyst do analizy. Podejście analityczne obejmuje ocenę skuteczności ekstraktów przeciwko oocystom Eimeria papillate (Murshed et al., 2023).
  • Evaluation of the Anticoccidial Activity of Sheep Bile against Eimeria stiedae Oocysts and Sporozoites of Rabbits: An In Vitro Study..: Badanie to bada aktywność przeciwkokcydialną żółci owczej, wykorzystując roztwór dwuchromianu potasu w procesie dezynfekcji i przygotowania oocyst. Badanie zapewnia wgląd w skuteczność żółci owczej jako środka przeciwkokcydialnego (Murshed et al., 2022).
  • Czasowo-rozdzielcze badania specjacji XANES chromu na glebach podczas symulowanego skażenia..: W artykule przedstawiono szczegółową analizę specjacji chromu w glebach przy użyciu czasowo-rozdzielczej analizy XANES. Roztwór dichromianu potasu jest używany do symulacji skażenia, umożliwiając badanie zachowania i specjacji chromu w czasie (Kappen et al., 2008).
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.04146 - 0.04188 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00013 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu tiosiarczanu sodu (numer artykułu 1.09147). Roztwór tiosiarczanu sodu jest standaryzowany i identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 136 dichromian potasu) za pomocą wolumetrycznego standardowego jodanu potasu (numer artykułu 1.02404), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.091191.099281.60333
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór dichromianu potasu
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109118100004022536110806
109118100304054839999772