Przejdź do
1.09912
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N), 1 L solution for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use, Combi-Titrisol®
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Concentration:
2.5 M
Form:
liquid
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 1.000 l, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
2.5 M
technique(s)
titration: suitable
bp
103 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099821.099811.09073
concentration
2.5 M
concentration
0.005 M
concentration
0.5 M
concentration
0.25 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
bp
103 °C
bp
-
bp
135 °C
bp
-
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 1.000 l
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109912000104022536119649