Przejdź do
1.09981
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Concentration:
0.5 M
Form:
liquid
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy, for 1000 ml, c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N) Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
bp
135 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099841.603141.60313
concentration
0.5 M
concentration
0.05 M
concentration
0.005 M
concentration
1 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
bp
135 °C
bp
-
bp
-
bp
-
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
0.999 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109981000104022536120522
Questions
  1. What is the concentration of the liquid? What is the diluent to have that final concentration? The local customs authority requires us that information to import them. Thank you for your suppor.
    1 answer
    1. Product 1099810001 is a 0.5M solution of hydrogen sulfate in water.