Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 86,50 zł |
Informacje o tej pozycji
86,50 zł
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to DIN 19266
product line
Titrisol®
pH
12 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Skoncentrowany materiał buforowy Titrisol® łączy w sobie łatwość użycia i maksymalną precyzję do rutynowej kalibracji i monitorowania instrumentów pH. Aby przygotować gotowy do użycia roztwór buforowy pH, wystarczy rozcieńczyć koncentrat buforowy Titrisol®.
Features and Benefits
- Identyfikowalność z podstawowymi standardowymi materiałami referencyjnymi NIST i PTB
- Standard analityczny Grade
- Dane dotyczące niepewności i identyfikowalności są udokumentowane w kompleksowym i specyficznym dla partii certyfikacie analizy.
Analysis Note
Zmierzona po rozcieńczeniu do 500 ml za pomocą szklanej elektrody kombinowanej po kalibracji wielopunktowej (zgodnie z DIN 19268) z materiałami referencyjnymi do przygotowania do standardowych roztworów buforowych zgodnie z DIN 19266.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® | product line Titrisol® |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| density 1.04 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C |
| agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 | agency according to DIN 19266 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koncentrat buforowy
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1098920001 | 04022536119410 |